Learn More
4-Brom-3,5-dihydroxybenzoesäure 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10237693 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10237693 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10237693 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 394090050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 16534-12-6
MDL-Nummer MFCD00002513
InChI-Schlüssel NUTRHYYFCDEALP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-bromo-3,5-dihydroxy, 4-bromo-3,5-resorcylic acid, 4-bromo-alpha-resorcylic acid, 4-bromo-3,5-dihydroxybenzic acid, .alpha.-resorcylic acid, 4-bromo, 4-bromo-3,5-dihydroxy-benzoic acid, alpha-resorcylic acid, 4-bromo, pubchem8196, acmc-209dsh, ksc177s3r
PubChem CID 86023
IUPAC-Name 4-Brom-3,5-dihydroxybenzoesäure
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)Br)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3, 5-dihydroxybenzoic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 269.0°C to 271.0°C
Farbe Cremefarben bis weiß oder rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H5BrO4
Strukturformel BrC6H2(OH)2CO2H
Menge 5 g
Molekulargewicht (g/mol) 233.02
Formelmasse 233.02
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.