Learn More
4-Brom-3,5-Dimethoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419447 5 g 5 Gramm
11429447 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21449.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 56518-42-4 | C9H8BrO4 | 260.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56518-42-4
Summenformel C9H8BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 260.06
MDL-Nummer MFCD01632140
InChI-Schlüssel JNFZULSIYYVRJO-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzoic acid, 4-bromo-3,5-dimethoxy, zlchem 1334, acmc-1az7r, jnfzulsiyyvrjo-uhfffaoysa, 3,5-dimethoxy-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
PubChem CID 2774026
IUPAC-Name 4-Brom-3,5-Dimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1Br)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 254°C to 258°C
Menge 5 g
Formelmasse 261.07
Reinheit (%) 98%