Learn More
4-Brom-3,5-Dimethylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025943
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11470267
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21684.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7463-51-6 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7463-51-6
Summenformel C8H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 201.063
MDL-Nummer MFCD00002315
InChI-Schlüssel WMUWDPLTTLJNPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3,5-xylenol, 4-bromo-3,5-dimethyl phenol, phenol, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromophenol, 4-bromo-3,5-dimethyl-phenol, zlchem 241, pubchem3767, acmc-209ovl, 3,5-xylenol, 4-bromo, akos bbb/606
PubChem CID 81970
IUPAC-Name 4-Brom-3,5-Dimethylphenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1Br)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3,5-dimethylphenol
Schmelzpunkt 113°C to 117°C
Geruch Phenol-like
Menge 5 g
Beilstein 2207127
Formelmasse 201.07
Reinheit (%) 99%