Learn More
4-Brom-3-Chlorbenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498568 5 g 5 Gramm
15408578 25 g 25 Gramm
15418578 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498568 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61978.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 402-04-0 | C7H3BrClF3 | 259.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402-04-0
Summenformel C7H3BrClF3
Molekulargewicht (g/mol) 259.45
MDL-Nummer MFCD00673985
InChI-Schlüssel RVTIHGGJJMXISV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-chlorobenzotrifluoride, 1-bromo-2-chloro-4-trifluoromethyl benzene, 1-bromo-2-chloro-4-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-bromo-2-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-bromobenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-2-chloro-bromo benzene, pubchem13478, ksc494s1t, 2-chloro-4-trifluoromethylbromobenzene, 4-cf3-2-chloro-bromo benzene
PubChem CID 14273266
IUPAC-Name 1-Brom-2-Chlor-4-(Trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride
Menge 5 g
Formelmasse 259.45
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit