Learn More
4-Brom-3-fluoranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
4-Bromo-3-Fluoranilin ist ein Zwischenprodukt für die synthetische Herstellung von Tradizolid und verschiedenen Pharmazeutika, wie die Synthese mehrerer lateraler Difluor-substituierter 4,4″-Dialkyl- und 4,4″-Alkoxyalkylterp
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-3-fluoroaniline |
| CAS | 656-65-5 |
| Schmelzpunkt | 65°C to 70°C |
| Flammpunkt | 104°C (219°F) |
| Summenformel | C6H5BrFN |
| MDL-Nummer | MFCD00672933 |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 3236457 |
| Synonym | 4-bromo-3-fluorophenylamine, 3-fluoro-4-bromoaniline, 4-bromo-3-fluoro aniline, benzenamine, 4-bromo-3-fluoro, 4-brom-3-fluoranilin, zlchem 544, pubchem1526, acmc-1badx, 4-bromo-3-fluro-aniline, 4-bromo-3-fluoro-aniline |
| Vedi altri risultati |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.