Learn More
4-Brom-3-Fluorbenzylbromid, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15455538
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15455538
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59275.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127425-73-4
Summenformel C7H5Br2F
Molekulargewicht (g/mol) 267.923
MDL-Nummer MFCD11847179
InChI-Schlüssel GMVNLHLMJSMARX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-fluorobenzyl bromide, 1-bromo-4-bromomethyl-2-fluorobenzene, 3-fluoro-4-bromobenzyl bromide, 4-bromo-3-fluorobenzylbromide, 4-bromo-1-bromomethyl-3-fluorobenzene, 3-fluoro-4-bromobenzylbromide, 1-bromo-4-bromomethyl-2-fluoro-benzene, benzene, 1-bromo-4-bromomethyl-2-fluoro, ksc493i4n, alpha,4-dibromo-3-fluorotoluene
PubChem CID 11666176
IUPAC-Name 1-brom-4-(brommethyl)-2-fluorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CBr)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-fluorobenzyl bromide
Schmelzpunkt 33°C to 36°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 267.92
Reinheit (%) 96%