Learn More
4-Brom-3-Methylbenzamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046746
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11322917
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16176.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 170229-98-8 | C8H8BrNO | 214.062 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 170229-98-8
Summenformel C8H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 214.062
MDL-Nummer MFCD00672914
InChI-Schlüssel ZPFPOZMNEKPBIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide,4-bromo-3-methyl, pubchem3804, 4-bromo-3-methyl-benzamide, acmc-1c5o5, 4-bromanyl-3-methyl-benzamide
PubChem CID 7020869
IUPAC-Name 4-Brom-3-methylbenzamid
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-methylbenzamide
Schmelzpunkt 177°C to 182°C
Menge 1 g
Beilstein 868074
Formelmasse 214.06
Reinheit (%) 99%