Learn More
4-Brom-3-Methylbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028200
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11309419
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25377.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 41963-20-6 | C8H6BrN | 196.047 g/mol
4-bromo-3-methylbenzenecarbonitrile is a nitrile compound for proteomics research & a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromo-3-Methylbenzenecarbonitril ist eine Nitrilverbindung für die Proteomikforschung & als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Im Kühlschrank bei (2 bis 4 °C) lagern. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41963-20-6
Summenformel C8H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 196.047
MDL-Nummer MFCD00031538
InChI-Schlüssel SKXUZFJOLNNWIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-3-methyl-benzonitrile, 4-bromo-3-methylbenzenecarbonitrile, 4-bromo-3-methylbenzonitrile, 2-bromo-5-cyanotoluene, pubchem3808, 4-bromo-m-tolunitrile, acmc-209jmj, ksc497m9n, 4-bromo-3-methyl benzonitrile
PubChem CID 2737494
IUPAC-Name 4-Brom-3-methylbenzonitril
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C#N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-methylbenzonitrile
Schmelzpunkt 52°C to 54°C
Siedepunkt 129°C to 130°C (5 mmHg)
Flammpunkt 96°C (205°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2354972
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 196.05
Reinheit (%) 98%