Learn More
4-Brom-3-Methylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047068
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11398466 1 g 1 Gramm
11308476 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11398466
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17510.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 14472-14-1 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14472-14-1
Summenformel C7H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 187.04
MDL-Nummer MFCD00079723
InChI-Schlüssel GPOQODYGMUTOQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-methyl-phenol, 4-bromo-m-cresol, phenol, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl phenol, 4-bromo-5-methyl-phenol, 4-brom-3-methylphenol, zlchem 434, pubchem2201, 3-methyl-4-bromophenol, 2-bromo-5-hydroxytoluene
PubChem CID 72857
IUPAC-Name 4-Brom-3-Methylphenol
SMILES CC1=CC(O)=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-methylphenol
Schmelzpunkt 57°C to 61°C
Siedepunkt 142°C to 145°C (23 mmHg)
Geruch Phenol-like
Menge 1 g
Beilstein 1859122
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) 98%