Learn More
4-Brom-3-Nitroanisol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11317066 5 g 5 Gramm
11327066 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317066 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06944.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5344-78-5 | C7H6BrNO3 | 232.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5344-78-5
Summenformel C7H6BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 232.03
MDL-Nummer MFCD00051511
InChI-Schlüssel KCOBIBRGPCFIGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-nitroanisole, 4-bromo-3-nitroanisol, benzene, 1-bromo-4-methoxy-2-nitro, 3-nitro-4-bromoanisole, 4-methoxy-2-nitrobromobenzene, 4-bromo-3-nitrothioanisole, 4-bromo-3-nitrophenyl methyl ether, 1-bromo-4-methoxy-2-nitro-benzene, timtec-bb sbb009974, pubchem2655
PubChem CID 79288
IUPAC-Name 1-brom-4-methoxy-2-nitrobenzol
SMILES COC1=CC=C(Br)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-nitroanisole
Schmelzpunkt 29°C to 32°C
Siedepunkt 153°C to 154°C (13 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 2446617
Formelmasse 232.03
Reinheit (%) 96%