Learn More
4-Brom-3-nitrobenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15478568 5 g 5 Gramm
15488568 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478568 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61975.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6319-40-0 | C7H4BrNO4 | 246.016 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6319-40-0
Summenformel C7H4BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 246.016
MDL-Nummer MFCD00272137
InChI-Schlüssel RVCTZJVBWNFYRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-bromobenzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-3-nitro, 4-bromo-3-nitro-benzoic acid, zlchem 531, pubchem2194, acmc-209ndq, ksc353s1b, 4-bromo-3-nitrobenzoic acid #
PubChem CID 232986
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 199°C to 206°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 5 g
Formelmasse 246.01
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest