Learn More
4-Brom-3-Nitrotoluol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459572
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459572 25 g 25 Gramm
11469572 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459572 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10718.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5326-34-1 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5326-34-1
Summenformel C7H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.03
MDL-Nummer MFCD00024180
InChI-Schlüssel UPBUTKQMDPHQAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-nitrotoluene, 2-bromo-5-methylnitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-methyl-2-nitro, bromonitrotoluene-4, 1-bromo-4-methyl-2-nitro-benzene, 3-nitro-4-bromotoluene, pubchem9585, acmc-209l5d, ksc490m7t, tpc-i121
PubChem CID 79224
IUPAC-Name 1-Benzol-4-Methyl-2-Nitrobenzol
SMILES CC1=CC=C(Br)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-nitrotoluene
Schmelzpunkt 29°C to 32°C
Dichte 1.578
Siedepunkt 96°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 1945925
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 216.04
Reinheit (%) ≥98%