Learn More
4-Brom-3-(trifluormethyl)-Anilin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11448307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448307 1 g 1 Gramm
11458307 5 g 5 Gramm
11468307 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11448307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18380.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 393-36-2
Summenformel C7H5BrF3N
Molekulargewicht (g/mol) 240.02
MDL-Nummer MFCD00007827
InChI-Schlüssel YGNISOAUPSJDJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-bromobenzotrifluoride, 4-bromo-3-trifluoromethyl-phenylamine, 3-trifluoromethyl-4-bromoaniline, 4-amino-1-bromo-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine, benzenamine, 4-bromo-3-trifluoromethyl, 5-amino-2-bromo benzotrifluoride, buttpark 37\11-68
PubChem CID 67852
IUPAC-Name 4-bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
SMILES NC1=CC=C(Br)C(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
Schmelzpunkt 46°C to 49°C
Siedepunkt 81°C to 84°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 641589
Formelmasse 240.03
Reinheit (%) 98%