missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Brom-3-(trifluormethyl)-Anilin, 98 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11468307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11468307 25 g 25 Gramm
11448307 1 g 1 Gramm
11458307 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11468307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18380.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 393-36-2
Summenformel C7H5BrF3N
Molekulargewicht (g/mol) 240.02
MDL-Nummer MFCD00007827
InChI-Schlüssel YGNISOAUPSJDJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-bromobenzotrifluoride, 4-bromo-3-trifluoromethyl-phenylamine, 3-trifluoromethyl-4-bromoaniline, 4-amino-1-bromo-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine, benzenamine, 4-bromo-3-trifluoromethyl, 5-amino-2-bromo benzotrifluoride, buttpark 37\11-68
PubChem CID 67852
IUPAC-Name 4-bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
SMILES NC1=CC=C(Br)C(=C1)C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
Schmelzpunkt 46°C to 49°C
Siedepunkt 81°C to 84°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 641589
Formelmasse 240.03
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.