Learn More
4-Brom-3-(Trifluormethyl)phenol, 98 %
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol |
| Schmelzpunkt | 44°C to 46°C |
| Farbe | Gelb |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Formelmasse | 241.01 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Fest |