Learn More
4-Brom-4'-Hydroxybiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081028
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11439762 5 g 5 Gramm
11449762 25 g 25 Gramm
11459762 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11439762
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10819.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 29558-77-8 | C12H9BrO | 249.107 g/mol
A biphenyl starting material. 4-Bromo-(1,1-biphenyl)-4-ol is a useful intermediate. Vinylation of 4-bromo-4-hydroxybiphenyl and ethyl acrylate using Pd (OAc) 2/PPh 3 catalyst was studied. Ethyl 4-(4-hydroxyphenyl) cinnamate was formed as the vinylation product, while, 4-hydroxybiphenyl and ethyl cinnamate were formed as side products. Preparation of 4-cyano-4'-hydroxybiphenyl This was prepared from 4-bromo-4'-benzenesulphonyloxybiphenyl by first hydrolysing it to 4-bromo-4-hydroxybiphenyl using sodium hydroxide dissolved in a mixture of water and dioxan. The syntheses of the Nanocomposite dendrimers based on cyclic phosphazene cores: Amorphous materials, were accomplished by following a modified literature procedure by reacting phosphonitrilic chloride trimer with 4-bromophenol or 4-bromo-4-hydroxybiphenyl, respectively, in the presence of K 2 CO 3 in tetrahydrofuran (THF).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Biphenyl-Ausgangsstoff. 4′-Brom-(1,1′-biphenyl)-4-ol ist ein nützliches Zwischenprodukt. Die Vinylierung von 4-Brom-4′-hydroxybiphenyl und Ethylacrylat mit Pd (OAc) 2/PPh 3 als Katalysator wurde untersucht. Ethyl-4-(4′-hydroxyphenyl)-cinnamat wurde als Vinylierprodukt gebildet, während 4-Hydroxybiphenyl und Ethylcinnamat als Nebenprodukte gebildet wurden. Herstellung von 4-Cyano-4′-hydroxybiphenyl Dieses wurde aus 4-Brom-4′-benzolsulphonyloxybiphenyl hergestellt, indem es zunächst mithilfe von Natriumhydroxid in einer Mischung aus Wasser und Dioxan aufgelöst zu 4-Brom-4-hydroxybiphenyl-natriumhydroxid hydrolisiert wurde. Die Synthese von Nanokomposit-Dendrimeren auf Basis von zyklischen Phosphorkernen: Amorphe Ausgangsstoffe wurden durch ein modifiziertes Verfahren aus der Literatur erreicht, wobei ein Phosphonitrilchlorid-Trimer mit 4-Bromphenol bzw. 4-Brom-4′-hydroxybiphenyl in Gegenwart von K2 CO3 in Tetrahydrofuran (THF) zur Reaktion gebracht wurden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise) und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29558-77-8
Summenformel C12H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 249.107
MDL-Nummer MFCD00059076
InChI-Schlüssel ARUBXNBYMCVENE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-4'-hydroxybiphenyl, 4'-bromo-1,1'-biphenyl-4-ol, 4-4-bromophenyl phenol, 4'-bromobiphenyl-4-ol, 4-hydroxy-4'-bromobiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ol, 4'-bromo, 4-bromo-4-hydroxybiphenyl, pubchem23025
PubChem CID 95093
IUPAC-Name 4-(4-bromphenyl)phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl
Schmelzpunkt 163°C to 168°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly),and methanol.
Formelmasse 249.11
Reinheit (%) 98%