Learn More
4-Brom-4'-Jodbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15461519 25 g 25 Gramm
15471519 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15461519 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64355.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 105946-82-5 | C12H8BrI | 359.004 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105946-82-5
Summenformel C12H8BrI
Molekulargewicht (g/mol) 359.004
MDL-Nummer MFCD17676204
InChI-Schlüssel GWOAJJWBCSUGHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-4'-iodobiphenyl, 4-bromo-4'-iodo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo-4'-iodo, 1-bromo-4-4-iodophenyl benzene, 4'-bromo-4-iodobiphenyl, 4-iodo-4'-bromobiphenyl, 4-bromo-4'-iodo-biphenyl, 4-bromo-4/'-iodobiphenyl, ksc164g2f
PubChem CID 10904452
IUPAC-Name 1-Brom-4-(4-Iodphenyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)I)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-4'-iodobiphenyl
Schmelzpunkt 175°C to 179°C (literature)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3152
Beilstein 2518914
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 359
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest