Learn More
4-Brom-4'-Methylbiphenyl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11490080
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
250 Milligramm
Code produit. Menge unitSize
11490080 250 mg 250 Milligramm
11400090 1 g 1 Gramm
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11490080
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H50596.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Bromo-4′-Methylbiphenyl wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50670-49-0
Summenformel C13H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 247.14
MDL-Nummer MFCD00466236
InChI-Schlüssel MYWLXURJCXISCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-4'-methylbiphenyl, 4-bromo-4'-methyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo-4'-methyl, biphenyl, 4-bromo-4'-methyl, 4-bromo-4'-methyl-biphenyl, 1-bromo-4-4-methylphenyl benzene, 1-4-bromophenyl-4-methylbenzene, 4-brromo-4-methylbiphenyl, 4-brom-4'-methyl-biphenyl, 4'-bromo-4-methyl-biphenyl
PubChem CID 521291
IUPAC-Name 4-bromo-4'-methyl-1,1'-biphenyl
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-4'-methylbiphenyl
Schmelzpunkt 136°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 247.14
Reinheit (%) 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.