Learn More
4-Brom-N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)Benzenesulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)benzenesulfonamide |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 406.67 |
| Reinheit (%) | 97% |