missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Brom-N-Phenylbenzamid, 98 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11410090
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410090 250 mg 250 Milligramm
11420090 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11410090 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50597.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6846-12-4
MDL-Nummer MFCD00624477

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Bromo-N-phenylbenzamide
Summenformel C6H3N2O5
Menge 250 mg
Synonym 2-hydroxy-5-nitronicotinic acid, 2-hydroxy-5-nitropyridine-3-carboxylic acid, 2-hydroxy-5-nitro-nicotinic acid, 5-nitro-2-oxo-3-pyridinecarboxylic acid, 2-hydroxy-5-nitro-3-pyridinecarboxylic acid, 5-nitro-2-oxo-1h-pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-5-nitro-2-oxo, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-hydroxy-5-nitro, acmc-1bel9, tpc-py022
InChI-Schlüssel JVLVOEQOJYFQKR-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=C(C(=O)NC=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 183.10
PubChem CID 5122079
Formelmasse 276.13
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.