missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Brom-N-Phenylbenzamid, 98 %, Thermo Scientific™

Codice prodotto. p-7033477
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge unitSize
11410090 250 mg 250 Milligramm
11420090 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11410090 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50597.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 6846-12-4
MDL-Nummer MFCD00624477

Specifica

Chemischer Name oder Material 4-Bromo-N-phenylbenzamide
Summenformel C6H3N2O5
Menge 250 mg
Synonym 2-hydroxy-5-nitronicotinic acid, 2-hydroxy-5-nitropyridine-3-carboxylic acid, 2-hydroxy-5-nitro-nicotinic acid, 5-nitro-2-oxo-3-pyridinecarboxylic acid, 2-hydroxy-5-nitro-3-pyridinecarboxylic acid, 5-nitro-2-oxo-1h-pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-5-nitro-2-oxo, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-hydroxy-5-nitro, acmc-1bel9, tpc-py022
InChI-Schlüssel JVLVOEQOJYFQKR-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=C(C(=O)NC=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 183.10
PubChem CID 5122079
Formelmasse 276.13
Reinheit (%) 98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.