Learn More
4-Brom-o-phenylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451510
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11451510 100 g 100 Gramm
11431510 5 g 5 Gramm
11441510 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11451510 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26929.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1575-37-7 | C6H7BrN2 | 187.04 g/mol
4-Bromo-o-phenylenediamine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brom-o-phenylendiamin ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1575-37-7
Summenformel C6H7BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 187.04
MDL-Nummer MFCD02660622
InChI-Schlüssel WIHHVKUARKTSBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1,2-benzenediamine, 4-bromo-1,2-diaminobenzene, 4-bromo-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-bromobenzene, 2-amino-4-bromoaniline, 4-bromo-1,2-phenylenediamine, 4-bromo-2-aminoaniline, 1,2-benzenediamine, 4-bromo, 2-amino-4-bromophenylamine, 4-bromophenylene-1,2-diamine
PubChem CID 323593
IUPAC-Name 4-bromobenzene-1,2-diamine
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-o-phenylenediamine
Schmelzpunkt 64°C to 66°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform.
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) 97%