Learn More
4-Bromanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-71686 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10254130
Marke: Thermo Scientific Acros 106631000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 104-92-7 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104-92-7
Summenformel C7H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 187.04
MDL-Nummer MFCD00000097
InChI-Schlüssel QJPJQTDYNZXKQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoanisole, p-bromoanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy, 4-methoxybromobenzene, anisyl bromide, p-anisyl bromide, p-bromanisole, p-methoxybromobenzene, p-methoxyphenyl bromide, 4-methoxyphenyl bromide
PubChem CID 7730
ChEBI CHEBI:47257
IUPAC-Name 1-Brom-4-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Bromoanisole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 9.0°C to 10.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4900g/mL
Siedepunkt 223.0°C
Flammpunkt 94°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4OCH3
Brechungsindex 1.5630 to 1.5650
Menge 100 mL
Beilstein 06, 199
Merck Index 10, 1400
Relative Dichte 1.49
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit