Learn More
4-Brombenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10774401 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10774401 25 g Glasflasche 25 Gramm
10666672 100 g Glasflasche 100 Gramm
11380270 500 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10774401 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 106670250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1122-91-4 | C7H5BrO | 185.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1122-91-4
Summenformel C7H5BrO
Molekulargewicht (g/mol) 185.02
InChI-Schlüssel ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo, benzaldehyde, p-bromo, 4-bromo-benzaldehyde, 4-bromo benzaldehyde, 4-bromobenzylaldehyde, p-bromo benzaldehyde, unii-4l8vm24f65, 4-brombenzaldehyde, 4-brombenzaldehyd
PubChem CID 70741
IUPAC-Name 4-Brombenzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzaldehyde
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 55.0°C to 58.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 108°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4CHO
Menge 25 g
Beilstein 07,239
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 185.02
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.