Learn More
4-Bromenzensulfonamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392596 1 g 1 Gramm
11302606 5 g 5 Gramm
11312606 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392596 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08602.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 701-34-8 | C6H6BrNO2S | 236.083 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 701-34-8
Summenformel C6H6BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 236.083
MDL-Nummer MFCD00051977
InChI-Schlüssel STYQHICBPYRHQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-bromo, benzenesulfonamide, 4-bromo, 4-bromobenzene-1-sulfonamide, 4-bromo-benzenesulfonamide, 4-bromobenzene sulfonamide, pbsa, 4-bromophenylsulfonamide, 4-bromo-phenylsulfonamide, wln: zswr de
PubChem CID 69696
IUPAC-Name 4-Bromenzolsulfonamid
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 164°C to 167°C
Menge 1 g
Beilstein 2691657
Formelmasse 236.09
Reinheit (%) 98%