Learn More
4-Brombenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-73075
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
98-58-8
C6H4BrClO2S
255.51
MFCD00007437
KMMHZIBWCXYAAH-UHFFFAOYSA-N
4-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, p-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-benzenesulfonyl chloride, p-bromophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo, 4-bromobenzenesulphonyl chloride, 4-bromobenzenesulfonylchloride, unii-c6347t8fp1, 4-bromobenzene sulfonyl chloride, 4-bromophenyl chlorosulfone
7396
4-Brombenzolsulfonylchlorid
C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)Br
98-58-8
C6H4BrClO2S
255.51
MFCD00007437
KMMHZIBWCXYAAH-UHFFFAOYSA-N
4-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, p-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-benzenesulfonyl chloride, p-bromophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo, 4-bromobenzenesulphonyl chloride, 4-bromobenzenesulfonylchloride, unii-c6347t8fp1, 4-bromobenzene sulfonyl chloride, 4-bromophenyl chlorosulfone
7396
4-Brombenzolsulfonylchlorid
C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzenesulfonyl chloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 74°C to 77°C
Farbe Weiß bis Blau
Siedepunkt 153°C (15.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Ex CL) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4SO2Cl
Menge 25 g
Beilstein 11, 57
Merck Index 15, 1414
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 255.51
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobenzenesulfonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.