Learn More
4-Brombenzoesäure-Methylester, TRC
Artikelnummer. 17953145
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17953145 100 g 100 Gramm
17914395 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17953145 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB680245100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-42-1
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.04
Synonym 1-Bromo-4-(methoxycarbonyl)benzene, 4-Methoxycarbonyl-1-bromobenzene, 4-Methoxycarbonylphenyl Bromide, Methyl 4-Bromobenzoate, Methyl p-Bromobenzoate, NSC 9392, p-Bromobenzoic Acid Methyl Ester;
IUPAC-Name Methyl-4-Brombenzoat
SMILES COC(=O)c1ccc(Br)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzoic Acid Methyl Ester
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
Formelmasse 213.9629