Learn More
4-Brombenzophenon 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10784401 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10784401 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10437480 100 g Kunststoffflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10784401 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 106720250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 90-90-4 | C13H9BrO | 261.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-90-4
Summenformel C13H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 261.12
MDL-Nummer MFCD00000103
InChI-Schlüssel KEOLYBMGRQYQTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzophenone, 4-bromophenyl phenyl methanone, p-bromobenzophenone, methanone, 4-bromophenyl phenyl, benzophenone, 4-bromo, p-benzoylbromobenzene, usaf do-3, 4-bromophenyl phenyl ketone, 4-bromophenyl-phenyl-methanone, 4-bromophenyl-phenylmethanone
PubChem CID 7030
IUPAC-Name (4-bromphenyl)-phenylmethanon
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzophenone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 350°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel BrC6H4COC6H5
Menge 25 g
Beilstein 07, IV, 1378
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,ether and benzene
Formelmasse 261.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobenzophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.