Learn More
4-Brombenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10447670 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10447670 10 g Glasflasche 10 Gramm
10365880 25 g Glasflasche 25 Gramm
11370350 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10447670 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 106760100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 586-75-4 | C7H4BrClO | 219.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 586-75-4
Summenformel C7H4BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 219.46
MDL-Nummer MFCD00000683
InChI-Schlüssel DENKGPBHLYFNGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo, benzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoylchloride, p-bromobenzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoic acid chloride, p-brombenzoylchlorid, 4bromobenzoyl chloride, p-brc6h4cocl, 4-bromo-benzoylchloride
PubChem CID 68515
IUPAC-Name 4-Brombenzoylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzoyl chloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 36.0°C to 41.0°C
Farbe Weiß bis braun
Siedepunkt 246.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4COCl
Menge 10 g
Beilstein 09,353
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,benzene,ligroin
Formelmasse 219.46
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobenzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.