Learn More
4-Brombenzoylchlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356656
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11356656 50 g 50 Gramm
11346656 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356656 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03794.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 586-75-4 | C7H4BrClO | 219.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
4-Bromobenzoylchlorid wird bei der Synthese von HIV-1-Proteasehemmern verwendet. Es wird auch bei der Synthese von Oxazolen, Cyclohexanon-Derivaten als Analgetika und antimikrobielle Mittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Reagiert mit wasserbildender HCl.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit und Basen. Lagerung bei 2 bis 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 586-75-4
Summenformel C7H4BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 219.46
MDL-Nummer MFCD00000683
InChI-Schlüssel DENKGPBHLYFNGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo, benzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoylchloride, p-bromobenzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoic acid chloride, p-brombenzoylchlorid, 4bromobenzoyl chloride, p-brc6h4cocl, 4-bromo-benzoylchloride
PubChem CID 68515
IUPAC-Name 4-Brombenzoylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzoyl chloride
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Siedepunkt 246°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 50 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 636641
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Reacts with water forming Hcl.
Formelmasse 219.47
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.