Learn More
4-Brombenzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484614
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484614 50 g 50 Gramm
11474614 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484614 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13197.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 873-75-6 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 873-75-6
Summenformel C7H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 187.036
MDL-Nummer MFCD00004650
InChI-Schlüssel VEDDBHYQWFOITD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzyl alcohol, 4-bromophenyl methanol, p-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-bromo, para-bromobenzyl alcohol, 4-bromobenzylalcohol, p-bromo-benzyl alcohol, ccris 5119, 4-bromophenyl-methanol, benzyl alcohol, p-bromo
PubChem CID 70119
IUPAC-Name (4-Bromphenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzyl alcohol
Schmelzpunkt 76°C to 79°C
Menge 50 g
Beilstein 1931620
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) 99%