Learn More
4-Brombiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10482581 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10482581 25 g Glasflasche 25 Gramm
10664892 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10482581 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 197980250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 92-66-0 | C12H9Br | 233.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-66-0
Summenformel C12H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 233.11
MDL-Nummer MFCD00000100
InChI-Schlüssel PKJBWOWQJHHAHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobiphenyl, p-bromobiphenyl, 4-bromo-1,1'-biphenyl, 4-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo, 4-biphenyl bromide, p-bromodiphenyl, biphenyl, 4-bromo, 4-bromo-biphenyl, p-phenylbromobenzene
PubChem CID 7101
IUPAC-Name 1-Brom-4-Phenylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobiphenyl
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 89.0°C to 92.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 310.0°C
Flammpunkt 143°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C6H4Br
Menge 25 g
Beilstein 05, 580
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, ether and benzene
Formelmasse 233.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobiphenyl
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.