Learn More
(4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31433260
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31433260 25 g
31421574 500 g
31419348 1 kg
31419275 5 g
31424269 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31433260 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD148325g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide
CAS 7333-63-3
Summenformel C22H23Br2P
MDL-Nummer MFCD00031636
Menge 25 g
SMILES BrCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 478.20
Reinheit (%) 97%