Learn More
4-Bromfluorbenzol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10385830 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10385830 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10345880 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
15730789 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10385830 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 107010100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 460-00-4 | C6H4BrF | 175.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 460-00-4
Summenformel C6H4BrF
Molekulargewicht (g/mol) 175.00
MDL-Nummer MFCD00000342
InChI-Schlüssel AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromofluorobenzene, p-bromofluorobenzene, p-fluorobromobenzene, 4-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-4-fluoro, 4-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-4-bromobenzene, 4-fluoro-1-bromobenzene, p-fluorophenyl bromide, bromo fluorobenzene
PubChem CID 9993
IUPAC-Name 1-Brom-4-Fluorbenzol
SMILES FC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromofluorobenzene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -8.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.5930g/mL
Siedepunkt 150.0°C to 153.0°C
Flammpunkt 53°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4F
Brechungsindex 1.5260 to 1.5280
Menge 10 mL
Beilstein 05, 209
Relative Dichte 1.593
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.14g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,acetone,soluble in ether
Formelmasse 175
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit