Learn More
4-Brommandelsäure 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10626482 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10626482 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10626482 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 107110100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromomandelic acid
Namenshinweis 96%
CAS 6940-50-7
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 115.0°C to 120.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H7BrO3
Strukturformel BrC6H4CH(OH)COOH
MDL-Nummer MFCD00004232
Menge 10 g
Beilstein 10, 210
Merck Index 15, 1434
Synonym 4-bromomandelic acid, 2-4-bromophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-bromomandelic acid, p-bromo mandelic acid, 4-bromo-dl-mandelic acid, benzeneacetic acid, 4-bromo-.alpha.-hydroxy, 4-bromophenyl hydroxy acetic acid, 4-bromo-alpha-hydroxyphenylacetic acid, 4-bromo-hydroxybenzeneaceticacid, mandelic acid, p-bromo
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
InChI-Schlüssel BHZBRPQOYFDTAB-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(C(O)=O)C1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC-Name 2-(4-bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid
Molekulargewicht (g/mol) 231.05
PubChem CID 97930
Formelmasse 231.05
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromomandelic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.