Learn More
4-Brommethyl-3-Fluorbenzonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479838
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15479838
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63245.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105942-09-4
Summenformel C8H5BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 214.04
MDL-Nummer MFCD07368341
InChI-Schlüssel ZESZAIOGACKOMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl-3-fluorobenzonitrile, 4-cyano-2-fluorobenzyl bromide, 2-fluoro-4-cyanobenzyl bromide, 2-fluoro-4-cyanbenzyl bromide, benzonitrile, 4-bromomethyl-3-fluoro, 2-fluoro-4-cyanobenzylbromide, 3-fluoro-4-bromomethyl benzonitrile, 4-bromomethyl-3-fluoro-benzonitrile, 4-bromomethyl-3-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem4907
PubChem CID 2783149
IUPAC-Name 4-(brommethyl)-3-Fluorbenzonitril
SMILES FC1=C(CBr)C=CC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromomethyl-3-fluorobenzonitrile
Schmelzpunkt 75°C to 79°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 7758134
Formelmasse 214.04
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest