Learn More
4-Brommethyl-3-Nitrobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480798
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480798 25 g 25 Gramm
11460798 1 g 1 Gramm
11470798 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480798 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25255.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 55715-03-2 | C8H6BrNO4 | 260.043 g/mol
4-Bromomethyl-3-nitrobenzoic acid is used as a reactant in the synthesis of 4-bromomethyl-3-nitrobenzoic acid succinimide ester, 4-((2-(hydroxymethyl)phenyl amino)methyl)-3-nitrobenzoic acid, 4-(2-hydroxyethylmercaptylmethyl)-3-nitrobenzoic acid. It is also used as a thiol photo-deprotection reagent, a starting material in the synthesis of 2H-indazole based library using parallel solution-phase methods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brommethyl-3-nitrobenzoesäure wird als Reaktionsmittel bei der Synthese von 4-Brommethyl-3-nitrobenzoesäure-succinimidester, 4-((2-(Hydroxymethyl)phenylaminol)methyl)-3-nitrobenzoesäure, 4-(2-Hydroxyethylmercaptylmethyl)-3-nitrobenzoesäure verwendet. Es wird auch als Thiol-Photoentschützungsreagenz verwendet, ein Ausgangsstoff für die Synthese einer 2H-Indazol-Bibliothek mittels paralleler Lösungsphasenverfahren.
Löslichkeit
Löslich in DMF und Dichlormethan. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55715-03-2
Summenformel C8H6BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 260.043
MDL-Nummer MFCD00216575
InChI-Schlüssel QMAHVAFURJBOFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl-3-nitrobenzoic acid, 4-bromomethyl-3-nitrobenzoicacid, benzoic acid, 4-bromomethyl-3-nitro, 3-nitro-4-bromomethylbenzoic acid, bnba, acmc-1auor, ksc495i9f, 3-nitro-4-bromomethyl benzoic acid, 4-bromomethyl-3-nitro benzoic acid
PubChem CID 132386
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromomethyl-3-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 128°C to 133°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMF and dichloromethane. Insoluble in water.
Formelmasse 260.05
Reinheit (%) 97%