Learn More
4-(Brommethyl)-Benzolsulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15463017 1 g 1 Gramm
11499362 5 g 5 Gramm
11409372 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15463017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10120.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 66176-39-4 | C7H6BrClO2S | 269.537 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66176-39-4
Summenformel C7H6BrClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 269.537
MDL-Nummer MFCD00156129
InChI-Schlüssel QXTQWYZHHMQSQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl benzenesulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzenesulfonylchloride, alpha-bromo-p-toluenesulphonyl chloride, alpha-bromo-p-toluenesulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzenesulphonyl chloride, 4-bromomethyl benzene-1-sulfonylchloride, buttpark 94\04-08, 4-bromomethyl phenyl chlorosulfone, 4-bromomethylene benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2734409
IUPAC-Name 4-(Brommethyl)Benzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4- (Bromomethyl)benzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 72°C to 75°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2364328
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 269.55
Reinheit (%) 95%