Learn More
4-(Brommethyl)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392116
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392116 5 g 5 Gramm
11302126 25 g 25 Gramm
11312126 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392116 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03371.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6232-88-8 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
4-(Bromomethyl)benzoic acid acts as an intermediate in the synthesis of eprosartan, which is used as an antihypertensive agent. Further, it is used in the preparation of 5,10,15,20-tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin (temoporfin), which is a second generation photosensitizer. In addition to this, it is used in the preparation of 4-(5-arylidene-2,4-dioxothiazolidin-3-yl) methylbenzoic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Bromomethyl)benzoesäure wirkt als Zwischenprodukt bei der Synthese von Eprosartan, das als Antihypertensiva verwendet wird. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von 5,10,15,20-tetra(m-Hydroxyphenyl)chlorin (Temoporfin), einem Photosensibilisator der zweiten Generation, verwendet. Außerdem wird es bei der Herstellung von 4-(5-Arylidene-2,4-Dioxothiazolidin-3-yl)-Methylbenzoesäuren verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Aminen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6232-88-8
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.046
MDL-Nummer MFCD00002567
InChI-Schlüssel CQQSQBRPAJSTFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl benzoic acid, alpha-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 4-bromomethyl, p-bromomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzyl bromide, 4-bromomethyl-benzoic acid, a-bromo-p-toluic acid, p-carboxybenzyl bromide, p-bromomethylbenzoic acid
PubChem CID 22599
IUPAC-Name 4-(Brommethyl)benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Bromomethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 223°C to 227°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1862870
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Bromomethyl)benzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Bromomethyl)benzoic acid