Learn More
4-(Brommethyl)-Benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499077
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11499077 5 g 5 Gramm
11409087 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499077 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20641.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 17201-43-3 | C8H6BrN | 196.047 g/mol
4-(Bromomethyl)benzonitrile is used in the synthesis of ligands containing a chelating pyrazolyl-pyridine group with a pendant aromatic nitrile. It is also useful in the preparation of 4-[(2H-tetra-zol-2-yl)methyl]benzonitrile by reaction with 2H-tetrazole in the presence of potassium hydroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Bromomethyl)benzonitril wird bei der Synthese von Liganden verwendet, die eine chelierende Pyrazolyl-Pyridin-Gruppe mit einem angehängten aromatischen Nitril enthalten. Es ist auch nützlich bei der Herstellung von 4-[(2H-Tetra-zol-2-yl)methyl]Benzonitril durch Reaktion mit 2H-Tetrazol in Gegenwart von Kaliumhydroxid.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17201-43-3
Summenformel C8H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 196.047
MDL-Nummer MFCD00001829
InChI-Schlüssel UMLFTCYAQPPZER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobenzyl bromide, 4-bromomethyl benzonitrile, p-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-p-tolunitrile, benzonitrile, 4-bromomethyl, 4-bromomethyl-benzonitrile, alpha-bromo-p-toluonitrile, p-bromomethyl benzonitrile, 4-cyano benzyl bromide, benzonitrile, p-bromomethyl
PubChem CID 86996
IUPAC-Name 4-(Brommethyl)Benzonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Bromomethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 113°C to 117°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 636717
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 196.05
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Bromomethyl)benzonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Bromomethyl)benzonitrile