Learn More
4-Bromophenol, TRC
Artikelnummer. 30133429
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133429 500 g 500 Gramm
30133228 100 g 100 Gramm
30006551 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133429 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB686405500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-41-2
Summenformel C6 H5 Br O
Molekulargewicht (g/mol) 173.01
Synonym Phenol, 4-bromo-, Phenol, p-bromo- (8CI), 4-Bromophenol, 1-Bromo-4-hydroxybenzene, 4-Hydroxybromobenzene, 4-Hydroxyphenyl bromide, NSC 4970, p-Bromohydroxybenzene, p-Bromophenic acid, p-Bromophenol
IUPAC-Name 4-Bromphenol
SMILES Oc1ccc(Br)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenol
Menge 500 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H5BrO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Formelmasse 171.9524