Learn More
4-Bromphenylisocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333016
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11333016 5 g 5 Gramm
11343016 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11333016 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10834.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2493-02-9 | C7H4BrNO | 198.02 g/mol
4-Bromophenyl isocyanate is used in the synthesis of mixed bisamide derivative and monoamide product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromphenylisocyanat wird bei der Synthese von Mischprotukten aus Bisamiderivaten und Monoamiden verwendet.
Löslichkeit
Kaum löslich in Wasser (0.40 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2493-02-9
Summenformel C7H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 198.02
MDL-Nummer MFCD00002022
InChI-Schlüssel CZQIJQFTRGDODI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl isocyanate, 4-bromophenylisocyanate, p-bromophenyl isocyanate, benzene, 1-bromo-4-isocyanato, p-bromophenylisocyanate, p-bromocarbanil, p-bromophenyl carbonimide, isocyanic acid 4-bromophenyl ester, unii-mgr77m31zw, mgr77m31zw
PubChem CID 75609
IUPAC-Name 1-brom-4-isocyanatbenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 39°C to 42°C
Siedepunkt 157°C to 158°C (14 mmHg)
Flammpunkt 109°C (228°F)
Geruch Pungent
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 508203
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,1430
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water (0.40g/L at 25°C).
Formelmasse 198.03
Reinheit (%) 99%