Learn More
4-Bromphenylmethylsulfon, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672793 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10672793 5 g Glasflasche 5 Gramm
10561282 1 g Glasflasche -
10599643 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10672793 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 355130050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 3466-32-8
Summenformel C7H7BrO2S
Molekulargewicht (g/mol) 235.1
MDL-Nummer MFCD00025065
InChI-Schlüssel FJLFSYRGFJDJMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl methyl sulfone, 1-bromo-4-methylsulfonyl benzene, 1-bromo-4-methanesulfonylbenzene, p-bromophenyl methyl sulfone, methyl 4-bromophenyl sulfone, 4-bromophenyl methyl sulphone, benzene, 1-bromo-4-methylsulfonyl, 4-bromophenylmethylsulfone, p-methyl benzenesulfobromide, sulfone, p-bromophenyl methyl
PubChem CID 77014
IUPAC-Name 1-brom-4-methylsulfonylbenzol
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenyl methyl sulfone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 102°C to 105°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 235.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromophenyl methyl sulfone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke