Learn More
(4-Bromophenyl)Harnstoff, TRC
Artikelnummer. 17992395
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17992395 100 mg 100 Milligramm
17943895 500 mg 500 Milligramm
17990605 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17992395 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB700233100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1967-25-5
Summenformel C7 H7 N2 O Br
Molekulargewicht (g/mol) 215.05
Synonym N-(4-Bromophenyl)urea (ACI), Urea, (4-bromophenyl)- (9CI), Urea, (p-bromophenyl)- (6CI, 7CI, 8CI), (p-Bromophenyl)urea, 1-(4-Bromophenyl)urea, 1-(p-Bromophenyl)urea, 4-Bromophenylurea, Urea, N-(4-bromophenyl)- (ACI)
IUPAC-Name (4-Bromophenyl)Harnstoff
SMILES NC(=O)Nc1ccc(Br)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Bromophenyl)urea
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H7BrN2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
Formelmasse 213.9742
Reinheit (%) >95%