Learn More
4-Bromphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10583711 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10583711
Marke: Thermo Scientific Acros 160520250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1878-68-8 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1878-68-8
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.05
MDL-Nummer MFCD00004342
InChI-Schlüssel QOWSWEBLNVACCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylacetic acid, 2-4-bromophenyl acetic acid, 4-bromophenyl acetic acid, p-bromophenylacetic acid, 4-bromobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-bromo, p-bromophenyl acetic acid, acetic acid, p-bromophenyl, p-bromphenylessigsaure german
PubChem CID 74654
ChEBI CHEBI:1790
IUPAC-Name 2-(4-Bromphenyl)Essigsäure
SMILES OC(=O)CC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenylacetic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 112°C to 114°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4CH2CO2H
Menge 25 g
Beilstein 09, 451
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: very soluble in ethyl alcohol,diethyl ether,carb
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromophenylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.