Learn More
(4-Bromphenylethynyl)trimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401838
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15401838 1 g 1 Gramm
15411838 5 g 5 Gramm
15421838 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15401838
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55534.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16116-78-2 | C11H13BrSi | 253.21 g/mol
It is used as the intermediate of Organic Light Emitting Diode (OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt organischer Leuchtdioden (OLED) verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16116-78-2
Summenformel C11H13BrSi
Molekulargewicht (g/mol) 253.21
MDL-Nummer MFCD01863556
InChI-Schlüssel RNMSGCJGNJYDNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 4-bromo-phenylethynyl-trimethyl-silane, 2-4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-1bvav, p-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-trimethylsilylethynyl bromo benzene, 4-bromo-phenylethynyl trimethyl silane
PubChem CID 4226980
IUPAC-Name 2-(4-Bromphenyl)ethynyl-trimethylsilan
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Schmelzpunkt 61°C to 63°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Formelmasse 253.21
Reinheit (%) 98%