Learn More
4-Bromphenylhydrazin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447437 25 g 25 Gramm
11437437 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15590.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
4-Bromophenylhydrazine hydrochloride is used as a reagent in the preparation of acylsulfonamides, acylsulfamides and 9-bromo-2-ethenyl-7,12-dihydroindolo[3,2-d][1]benzazepin-6(5H)-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromophenylhydrazinhydrochlorid wird als Reagenz bei der Herstellung von Acylsulfonamiden, Acylsulfamiden und 9-Brom-2-Ethenyl-7,12-Dihydroindolo[3,2-d][1]Benzazepin-6(5H)-on verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-88-8
Summenformel C6H8BrClN2
Molekulargewicht (g/mol) 223.498
MDL-Nummer MFCD00012941
InChI-Schlüssel RGGOWBBBHWTTRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylhydrazine hydrochloride, 4-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 4-bromophenylhydrazine hcl, 4-bromo phenyl hydrazine hydrochloride, p-bromophenylhydrazine monohydrochloride, hydrazine, 4-bromophenyl-, monohydrochloride, 1-4-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 4-bromophenylhydrazinehydrochloride, p-bromophenylhydrazine hydrochloride
PubChem CID 12157
IUPAC-Name (4-bromphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)Br.Cl
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼215°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 3565838
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 223.51
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.