missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromophthalsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11313047
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11313047

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13418.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6968-28-1
Summenformel C8H5BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 245.028
MDL-Nummer MFCD00043538
InChI-Schlüssel AZXKGUVDIORSED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophthalicacid, 4-bromobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-bromo, zlchem 539, 5-bromo-phthalic acid, acmc-209oah, #, 4-bromo-1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-bromo, 4-bromobenzene-1,2-dioic acid
PubChem CID 81428
IUPAC-Name 4-Bromphthalsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Bromophthalic acid
Schmelzpunkt 162°C to 164°C
Menge 1 g
Beilstein 1959086
Formelmasse 245.03
Reinheit (%) 98%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt