Learn More
4-Bromophthalsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323047
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11323047
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13418.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6968-28-1
Summenformel C8H5BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 245.028
MDL-Nummer MFCD00043538
InChI-Schlüssel AZXKGUVDIORSED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophthalicacid, 4-bromobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-bromo, zlchem 539, 5-bromo-phthalic acid, acmc-209oah, #, 4-bromo-1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-bromo, 4-bromobenzene-1,2-dioic acid
PubChem CID 81428
IUPAC-Name 4-Bromphthalsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophthalic acid
Schmelzpunkt 162°C to 164°C
Menge 5 g
Beilstein 1959086
Formelmasse 245.03
Reinheit (%) 98%