Learn More
4-Bromopiperidin-Hydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10446062
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
54288-70-9
C5H10BrN·HBr
244.96
MFCD00191858
LVTIZXGNLIKUQZ-UHFFFAOYSA-N
4-bromopiperidine hydrobromide, 4-bromopiperidinehbr, 4-bromopiperidine hbr, piperidine, 4-bromo-, hydrobromide, 4-bromopiperidine hydrobromide 1:1, 4-bromopiperidine, bromide, pubchem9060, acmc-209lf5, 4-bromo-piperidine hbr salt, 4-bromopiperidinehydrobromide
2734676
4-Brompiperidin;Hydrobromid
C1CNCCC1Br.Br
54288-70-9
C5H10BrN·HBr
244.96
MFCD00191858
LVTIZXGNLIKUQZ-UHFFFAOYSA-N
4-bromopiperidine hydrobromide, 4-bromopiperidinehbr, 4-bromopiperidine hbr, piperidine, 4-bromo-, hydrobromide, 4-bromopiperidine hydrobromide 1:1, 4-bromopiperidine, bromide, pubchem9060, acmc-209lf5, 4-bromo-piperidine hbr salt, 4-bromopiperidinehydrobromide
2734676
4-Brompiperidin;Hydrobromid
C1CNCCC1Br.Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromopiperidine hydrobromide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 199.0°C to 202.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 20, IV, 1381
Formelmasse 244.96
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromopiperidine hydrobromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.